Print…
Membranas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 125 EUR
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membranas, Nalgene®
Filtros Filtros de Membrana
Tipo 205: De nitrato de celulose, esterilizado. Certificado para satisfazer os requisitos dos métodos standard de controlo da qualidade da água para análise microbiológica, testes de esterilidade, testes de alimentos e bebidas. Embaladas individualmente.
Tipo 210: De acetato de celulose, não esterilizado, autoclavável. Filtro para esterilização de soluções proteicas. Adsorção reduzida de proteínas a partir de soro ou meios de cultura. Resistente ao álcool e ao óleo, pode ser utilizado em contacto com a metiletilcetona durante períodos curtos; adequado para contagem de cintilações líquidas. Tem de estar húmido quando autoclavado.
Tipo 215: De Nylon, hidrófilo, não esterilizado, autoclavável. Para filtração de solventes aquosos e orgânicos. Útil na esterilização e clarificação de tampões e meios de cultura, ideal para solventes de HPLC e soluções de ultralimpeza para laboratórios de electrónica. Baixos níveis de resíduos, sem agentes humidificantes. Menos quebradiço e mais fácil de manusear do que a celulose.