Cloreto de rubídio
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos:
Rubidiumchloride
A4240.0010
A4240.0050
A4240.0010EA
140
EUR
A4240.0010
A4240.0050
Cloreto de rubídio
Cloreto de rubídio
Fórmula:
RbCl Peso Molecular: 120.92 g/mol Ponto de ebulição: 1390 Ponto de Fusão: 715 Densidade: 2.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011187 Número CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |