Cloreto de rubídio ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Rubidiumchloride
12892.14
12892.22
12892.06
12892.14EA
224
EUR
12892.14
12892.22
12892.06
Cloreto de rubídio ≥99% (baseado em metais)
Cloreto de rubídio
Purity: 99%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: RbCl
Formula Weight: 120.92
Physical Form: Crystalline
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Fórmula:
RbCl Peso Molecular: 120.92 g/mol Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 718 °C Densidade: 2.800 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011187 Número CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 Merck Index: 14,8284 |