Cloreto de rubídio ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: ClRb
Formula Weight: 120.92
Physical Form: -20 Mesh Crystalline
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Fórmula:
RbCl Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 718 °C Densidade: 2,800 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011187 Número CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 Merck Index: 14,8284 |