Print…
Cloreto de rubídio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
201270250 201271000
ACRO201270250EA 205 EUR
ACRO201270250 ACRO201271000
Cloreto de rubídio 99+%
Cloreto de rubídio
Fórmula: RbCl
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 718 °C
Densidade: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011187
Número CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %