Print…
Cloreto de rubídio 99.8+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Rubidiumchloride
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 84 EUR
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Cloreto de rubídio 99.8+% (baseado em traços de metais)
Cloreto de rubídio
Fórmula: RbCl
Peso Molecular: 120.92 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 718 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011187
Número CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm