Print…
Cloreto de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
SUPL71387-25GEA 199 EUR
SUPL71387-25G
Cloreto de sódio, Supelco®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58,44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599