Print…
Cloreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
71376-1KG 71376-5KG
SIAL71376-1KGEA 117 EUR
SIAL71376-1KG SIAL71376-5KG
Cloreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Densidade: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599