Print…
Cloreto de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
31535.292EA 103 EUR
31535.292
Cloreto de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58,44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed