Print…
Cloreto de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
27800.291EA 26 EUR
27800.291 27800.360 27800.460
Cloreto de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay Min. 99 %
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm