Print…
Cloreto de sódio ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
27788.297EA 16.5 EUR
27788.297 27788.366 27788.460
Cloreto de sódio ≥98%, TECHNICAL
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals