Print…
Os congeladores de laboratório com protecção contra faíscas MediLine com certificado ATEX, LGUex e LGex
Fornecedor: Liebherr
LGEX3510 LGUEX1500
471-0656EA 0 EUR
471-0656 471-0483
Os congeladores de laboratório com protecção contra faíscas MediLine com certificado ATEX, LGUex e LGex
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Estes congeladores de laboratório com proteção contra faíscas possuem arrefecimento estático com um sistema de controlo eletrónico que garante uma elevada consistência e distribuição uniforme da temperatura. São especialmente concebidos para armazenar substâncias explosivas e altamente inflamáveis, mas também são adequados a aplicações com proteção contra faíscas para o armazenamento de produtos caros e sensíveis à temperatura.
  • Sistema de controlo eletrónico com ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Alarmes audíveis e visuais para abertura da porta e temperatura (ajustável pelo utilizador)
  • Interface RS485 contacto sem tensão
  • Registo de dados
  • Porta de acesso pré-perfurada
  • Porta de fecho automático com fechadura incorporada
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certificações: Todos os congeladores de laboratório Liebherr com interior sem faíscas são testados de acordo com a directiva ATEX. Possuem um interior de Zona II nA para gases, tendo em consideração os requisitos de segurança da categoria de material 3G. Por conseguinte, são adequados para o armazenamento de substâncias explosivas e altamente inflamáveis.