Print…
Cloreto de sódio 99.5-100.5% (por análise argentométrica, em substância seca), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP adequado para uso como excipiente baixo em endotoxinas, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.16224.5000 1.16224.9029 1.16224.9500
1.16224.5000EA 208 EUR
1.16224.5000 1.16224.9029 1.16224.9500
Cloreto de sódio 99.5-100.5% (por análise argentométrica, em substância seca), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP adequado para uso como excipiente baixo em endotoxinas, SAFC®
Cloreto de Sódio
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certificações: Corresponds to Ph Eur, BP, JP, USP
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay (argentometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Bromide (Br) ≤ 0.005 %
Ferrocyanides passes test
Iodide (I) passes test
Nitrite (NO₂) (UV-absorption 354nm; 1cm; 10%; water) ≤ 0.01
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0200 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0003 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) ≤ 0.0100 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Loss on drying (105 °C, 2 h) ≤ 0.5 %
Endotoxins (kinetic turbidimetric test) ≤ 2.5 I.U./g