Print…
Cloreto de sódio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
1.06406.0500EA 581 EUR
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
Cloreto de sódio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Densidade: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)