Print…
Cloreto de sódio, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02406.0080EA 101 EUR
1.02406.0080
Cloreto de sódio, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Cloreto de Sódio
Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58,44 g/mol
Ponto de ebulição: 1461 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599