Print…
Cloreto de sódio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
0277.1000EA 62.99 EUR
0277.1000 0277.5000 0277.0500 0277.9025PE 0277.9010
Cloreto de sódio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chlorate and Nitrate (as NO3) max. 0.003 %
Barium (Ba) passes test
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 9.0
Sulfate (SO4) max. 0.004 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5