Print…
Cloreto de sódio ≥98.5% para biologia molecular
Fornecedor: PanReac AppliChem
A2942.1000 A2942.5000
A2942.1000EA 40.6 EUR
A2942.1000 A2942.5000
Cloreto de sódio ≥98.5% para biologia molecular
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %