Print…
Cloreto de sódio, high_purity
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
X190-1KGEA 193 EUR
X190-1KG X190-5KG
Cloreto de sódio, high_purity
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Densidade: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599