Print…
Cloreto de sódio ≥99.9% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
0241-5KGEA 255 EUR
0241-5KG 0241-50KG 0241-500G 0241-2.5KG 0241-12KG 0241-10KG 0241-100KG 0241-1KG
Cloreto de sódio ≥99.9% para biotecnologia
Cloreto de Sódio
Fonte de sais usado para propagação de muitos organismos.
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58,44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Calcium ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals ≤0.0005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5 %, Water) @25 °C 5 – 9
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Protease none detected
Purity ≥99.9%
RNase none detected
Sulphate ≤ 0,0004 %