Cloreto de sódio 99+%, pó cristalino PDV
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
A12313.0BEA
27.6
EUR
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
Cloreto de sódio 99+%, pó cristalino PDV
Cloreto de Sódio
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Refractive Index: 1.5442
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Fórmula:
NaCl Ponto de ebulição: 1413 °C Ponto de Fusão: 801 °C Densidade: 2,165 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003477 Número CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |