Cloreto de sódio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Ampolado sob argônio
35716.14
35716.22
35716.06
35716.14EA
167
EUR
35716.14
35716.22
35716.06
Cloreto de sódio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Cloreto de Sódio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Fórmula:
NaCl Ponto de ebulição: 1413 °C Ponto de Fusão: 801 °C Densidade: 2,165 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003477 Número CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |