Print…
Cloreto de sódio 99,998 Metals basis, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
10862.36 10862.14 10862.22
10862.36EA 849 EUR
10862.36 10862.14 10862.22
Cloreto de sódio 99,998 Metals basis, Puratronic®
Cloreto de Sódio
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Formula Weight: 58.44 Physical Form: Crystalline Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413 °C
Ponto de Fusão: 801
Densidade: 2.165
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599