Print…
Cloreto de sódio 99.85% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
327300010 327300025
ACRO327300010EA 66.7 EUR
ACRO327300010 ACRO327300025
Cloreto de sódio 99.85% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1461 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
Titration Argentometric ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iodide (I) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm