Print…
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
62476-100G-F 62476-500G-F
SIAL62476-100G-FEA 149 EUR
SIAL62476-100G-F SIAL62476-500G-F
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382
Ponto de Fusão: 614
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550