Print…
Cloreto de lítio ≥98%, Purificado
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
25009.236EA 65.3 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Cloreto de lítio ≥98%, Purificado
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Ponto de ebulição: 1382 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 614 °C
Densidade: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Assay Min. 98 %