Print…
Cloreto de lítio ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
0156.0100EA 129.17 EUR
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Cloreto de lítio ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Ponto de ebulição: 1382 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 614 °C
Densidade: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008