Cloreto de lítio ≥99% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
0416-100GEA
88.9
EUR
0416-100G
0416-500G
Cloreto de lítio ≥99% para biotecnologia
Cloreto de lítio
Fórmula:
LiCl Ponto de ebulição: 1382 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 614 °C Densidade: 2,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011078 Número CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤10 ppm |
Purity | >99% |