Print…
Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lithium chloride hydrate, Hydrochloric acid lithium salt monohydrate
22151.14 22151.22
22151.14EA 178 EUR
22151.14 22151.22
Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (baseado em metais)
Lithium chloride monohydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Fórmula: ClLi·1H₂O
Peso Molecular: 60.41 g/mol
Ponto de Fusão: >98 °C (-H₂O)
Densidade: 1.78
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149764
Número CAS: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528