Cloreto de lítio, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
13684.06
13684.14
13684.22
13684.06EA
97.3
EUR
13684.06
13684.14
13684.22
Cloreto de lítio, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Cloreto de lítio
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Fórmula:
LiCl Peso Molecular: 42.39 g/mol Ponto de ebulição: 1325…1360 °C Ponto de Fusão: 605 °C Densidade: 2.068 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011078 Número CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |