Print…
Cloreto de lítio 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
413270050 413275000 413270025 413271000
ACRO413270050EA 24.5 EUR
ACRO413270050 ACRO413275000 ACRO413270025 ACRO413271000
Cloreto de lítio 99+% ACS
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Ponto de ebulição: 1382 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2,06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm
Titrable base ≤0.008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %