Print…
Cloreto de potássio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
26759.291EA 43.3 EUR
26759.291 26759.360 26759.462
Cloreto de potássio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Ponto de ebulição: 1420 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm