Print…
Cloreto de potássio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassiumchloride
MQ100
1.04938.0050 1.04938.0500
1.04938.0050EA 141 EUR
1.04938.0050 1.04938.0500
Cloreto de potássio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420
Ponto de Fusão: 773
Densidade: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)