Cloreto de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
1.04936.0500EA
44.6
EUR
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
Cloreto de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Cloreto de potássio
Fórmula:
KCl Ponto de ebulição: 1420 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 773 °C Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011360 Número CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |