Print…
Cloreto de potássio, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
0509.0500EA 44.12 EUR
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Cloreto de potássio, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Ponto de ebulição: 1420 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %