Print…
Cloreto de potássio 99-100.5% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Potassiumchloride
0395-1KGEA 166 EUR
0395-1KG 0395-2.5KG 0395-500G 0395-12KG
Cloreto de potássio 99-100.5% ACS
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420
Ponto de Fusão: 773
Densidade: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Barium test Pass
Bromide ≤0.01%
Calcium ≤0.002%
Chlorate & Nitrate (as NO3) ≤0.003%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0003%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5.4 − 8.6
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99 − 100.5%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.001%