Cloreto de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
A11662.0BEA
46.2
EUR
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
Cloreto de potássio ≥99%
Cloreto de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Refractive Index: 1.490
Odour: Odourless
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Fórmula:
KCl Ponto de ebulição: 1500 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 773 °C Densidade: 1,984 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011360 Número CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |