Print…
Cloreto de potássio ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassiumchloride
87626.18 87626.30
87626.18EA 150 EUR
87626.18 87626.30
Cloreto de potássio ≥99.995% (baseado em metais)
Cloreto de potássio
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Powder Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1500 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 773
Densidade: 1.984
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621