Cloreto de potássio ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
10839.18
10839.30
10839.18EA
183
EUR
10839.18
10839.30
Cloreto de potássio ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Cloreto de potássio
Purity: 99.997%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Fórmula:
KCl Ponto de ebulição: 1500 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 773 °C Densidade: 1,984 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011360 Número CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |