Print…
Cloreto de césio ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Cesium Chloride
22960.131EA 72.9 EUR
22960.131 22960.180
Cloreto de césio ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Peso Molecular: 168.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1303
Ponto de Fusão: 646
Densidade: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm