Print…
Cloreto de césio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 108 EUR
1.02038.0025 1.02038.0100
Cloreto de césio reagente analítico, Supelco®
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1303 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 646 °C
Densidade: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Encomendar
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)