Cloreto de césio 99,99 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Cesium Chloride
87640.09
87640.18
87640.09EA
62.7
EUR
87640.09
87640.18
Cloreto de césio 99,99 Metals basis
Cloreto de césio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Fórmula:
CsCl Peso Molecular: 168.36 g/mol Ponto de ebulição: 1303 °C Ponto de Fusão: 646 Densidade: 3.99 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010955 Número CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |