Cloreto de césio ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Fórmula:
CsCl Ponto de ebulição: 1303 °C Ponto de Fusão: 646 °C Densidade: 3,99 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010955 Número CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |