Print…
Cloreto de césio 99+%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 36.2 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cloreto de césio 99+%, pure
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Peso Molecular: 168.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1290 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 646 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %