Print…
Cloreto de césio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 54.9 EUR
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Cloreto de césio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1290 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 646 °C
Densidade: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %