Print…
Cloreto de césio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
189500010 189500500 189502500
ACRO189500010EA 1506 EUR
ACRO189500010 ACRO189500500 ACRO189502500
Cloreto de césio 99+% para análise
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1303 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 646 °C
Densidade: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm