Print…
Hidrogenocarbonato de sódio ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
27780.291EA 24.7 EUR
27780.291 27780.360
Hidrogenocarbonato de sódio ≥98%, TECHNICAL
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84.01 g/mol
Ponto de Fusão: 270
Densidade: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %