Print…
Hidrogenocarbonato de sódio, BAKER, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
1780.1000EA 26.52 EUR
1780.1000 1780.5000
Hidrogenocarbonato de sódio, BAKER, J.T.Baker®
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84.01 g/mol
Ponto de Fusão: 270
Densidade: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm