Hidrogenocarbonato de sódio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Bicarbonato de sódio
10863.09
10863.18
10863.09EA
191
EUR
10863.09
10863.18
Hidrogenocarbonato de sódio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Hidrogenocarbonato de sódio
Purity: 99.998%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: CHNaO3
Formula Weight: 84.01
Physical Form: Powder
Density: 2.159
Refractive Index: 1.500
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Fórmula:
NaHCO₃ Peso Molecular: 84.01 g/mol Ponto de Fusão: 270 Densidade: 2.159 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003528 Número CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 14,8583 |