Print…
Hidrogenocarnonato de potássio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium bicarbonate
MQ300
1.04854.0500 1.04854.9025
1.04854.0500EA 101 EUR
1.04854.0500 1.04854.9025
Hidrogenocarnonato de potássio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de Fusão: 292
Densidade: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Encomendar
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)