Hidrogenocarnonato de potássio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, E501, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos:
Potassium bicarbonate
1.04852.9029
1.04852.9500
1.04852.1000
1.04852.9029EA
0
EUR
1.04852.9029
1.04852.9500
1.04852.1000
Hidrogenocarnonato de potássio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, E501, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula:
KHCO₃ Peso Molecular: 100.12 g/mol Ponto de Fusão: 292 Densidade: 2.17 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011402 Número CAS: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |